Drucken

2,6-Dibrompyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

D43115-100G D43115-25G
SIALD43115-100GEA 182 EUR
SIALD43115-100G SIALD43115-25G
2,6-Dibrompyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
MW: 236.89 g/mol
Siedepunkt: 255
Melting Pt: 116…119 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006223
CAS-Nummer: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR