Drucken

Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung, Bioreagenzien für die Molekularbiologie, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

E1510-10ML
SIALE1510-10MLEA 61.9 EUR
SIALE1510-10ML
Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung, Bioreagenzien für die Molekularbiologie, Sigma-Aldrich®
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31 g/mol
Siedepunkt: 72
MDL Number: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04751

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR