Drucken

2-Hydroxyiminopropiophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

I3502-10G I3502-50G
SIALI3502-10GEA 44.9 EUR
SIALI3502-10G SIALI3502-50G
2-Hydroxyiminopropiophenon, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyiminopropiophenon
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163.18 g/mol
MDL Number: MFCD00002115
CAS-Nummer: 119-51-7
EINECS: 204-329-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR