Drucken

2-Methylbenzimidazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M29800-100G M29800-5G
SIALM29800-100GEA 95.8 EUR
SIALM29800-100G SIALM29800-5G
2-Methylbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzimidazol
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 339
Melting Pt: 175
MDL Number: MFCD00005598
CAS-Nummer: 615-15-6
EINECS: 210-411-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR