2-Methylbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M29800-100G
M29800-5G
SIALM29800-100GEA
95.8
EUR
SIALM29800-100G
SIALM29800-5G
2-Methylbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzimidazol
Formel:
C₈H₈N₂ MW: 132.16 g/mol Siedepunkt: 339 Melting Pt: 175 |
MDL Number:
MFCD00005598 CAS-Nummer: 615-15-6 EINECS: 210-411-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...