Drucken

2-Nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

N10802-100G N10802-25G N10802-2G
SIALN10802-100GEA 116 EUR
SIALN10802-100G SIALN10802-25G SIALN10802-2G
2-Nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₅NO₃
MW: 151.12 g/mol
Siedepunkt: 285
Melting Pt: 41…43 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007132
CAS-Nummer: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR