Drucken

2-Pyrrolidon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

P74370-1KG P74370-25G P74370-500G
SIALP74370-1KGEA 67.6 EUR
SIALP74370-1KG SIALP74370-25G SIALP74370-500G
2-Pyrrolidon, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolidon
Formel: C₄H₇NO
MW: 85.11 g/mol
Siedepunkt: 245
Melting Pt: 24…26 °C
Dichte: 1.1115 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 129
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005270
CAS-Nummer: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR