Puromycin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
MQ300
P9620-10ML
SIALP9620-10MLEA
534
EUR
SIALP9620-10ML
Puromycin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Puromycin Dihydrochlorid
Formel:
C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl MW: 544.44 g/mol Storage Temperature: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00012691 CAS-Nummer: 58-58-2 EINECS: 200-387-8 |