Drucken

DSS (Disuccinimidylsuberat), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ200

S1885-1G S1885-500MG S1885-5G
SIALS1885-1GEA 125 EUR
SIALS1885-1G SIALS1885-500MG SIALS1885-5G
DSS (Disuccinimidylsuberat), Sigma-Aldrich®
DSS (Disuccinimidylsuberat)
Formel: C₁₆H₂₀N₂O₈
MW: 368.34 g/mol
MDL Number: MFCD00049059
CAS-Nummer: 68528-80-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR