Drucken

Dinatriumsuccinat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

S2378-100G S2378-1KG S2378-500G
SIALS2378-100GEA 33.4 EUR
SIALS2378-100G SIALS2378-1KG SIALS2378-500G
Dinatriumsuccinat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Dinatriumsuccinat Hexahydrat
Formel: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
MW: 270.14 g/mol
Melting Pt: 300
Dichte: 1.529 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149117
CAS-Nummer: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR