Drucken

Stearinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ200

S4751-5G S4751-100G S4751-10G S4751-1G S4751-25G
SIALS4751-5GEA 41.4 EUR
SIALS4751-5G SIALS4751-100G SIALS4751-10G SIALS4751-1G SIALS4751-25G
Stearinsäure, Sigma-Aldrich®
Stearinsäure
Formel: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284.48 g/mol
Siedepunkt: 361
Melting Pt: 67
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 196 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002752
CAS-Nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR