Drucken

TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T9284-1L T9284-500ML T9284-100ML
SIALT9284-1LEA 411 EUR
SIALT9284-1L SIALT9284-500ML SIALT9284-100ML
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 251 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR