Drucken

3,7-Dimethyl-1-octanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ300

W239100-8KG-K
SIALW239100-8KG-KEA 509 EUR
SIALW239100-8KG-K
3,7-Dimethyl-1-octanol, Sigma-Aldrich®
3,7-Dimethyl-1-octanol
Formel: C₁₀H₂₂O
MW: 158.28 g/mol
Siedepunkt: 95
Dichte: 0.849 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00002936
CAS-Nummer: 106-21-8
EINECS: 203-374-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR