Drucken

2-Ethylpyrazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ300

W328103-100G-K W328103-1KG-K W328103-5KG-K
SIALW328103-100G-KEA 218 EUR
SIALW328103-100G-K SIALW328103-1KG-K SIALW328103-5KG-K
2-Ethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2-Ethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 152
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006149
CAS-Nummer: 13925-00-3
EINECS: 237-691-5
UN: 1993
ADR: 3 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR