Wasser, BioReagent Cell Culture, Sterile-Filtered, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ300
W3500-100ML
W3500-1L
W3500-24X500ML
W3500-500ML
W3500-6X1L
W3500-6X500ML
SIALW3500-100MLEA
17.1
EUR
SIALW3500-100ML
SIALW3500-1L
SIALW3500-24X500ML
SIALW3500-500ML
SIALW3500-6X1L
SIALW3500-6X500ML
Wasser, BioReagent Cell Culture, Sterile-Filtered, Sigma-Aldrich®
Wasser
This product is a very low endotoxin (less than 1 EU/mL), 0.2 micron filtered.
For use in the preparation of cell culture media, and cell suspension and washing solutions.
Formel:
H₂O MW: 18.02 g/mol Siedepunkt: 100 Melting Pt: 0 Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |