Drucken
Aufbewahrungselement für Cryovial® Röhrchen
Lieferant: Simport Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
T313
SIMPT313EA 36.8 EUR
SIMPT313
Aufbewahrungselement für Cryovial® Röhrchen
Kryo-Strohhalme
These aluminium storage canes can store upto five 1,2 ml or 2 ml tubes in liquid nitrogen containers such as Dewar flasks.