Drucken
Zentrifugenflaschen, PPCO/PC, Fiberlite™, Sorvall™
Lieferant: SORVALL
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
010-1493 010-1494 010-1492 010-1495 010-1496 010-1491 010-1280
SORV010-1493EA 333 EUR
SORV010-1493 SORV010-1494 521-2669 SORV010-1495 SORV010-1496 521-2668 SORV010-1280
Zentrifugenflaschen, PPCO/PC, Fiberlite™, Sorvall™
Flaschen Zentrifugenflaschen
Diese Fiberlite™ Flaschensysteme kombinieren einen Nalgene-Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite-Kappenverschluss.
Für Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed und Bios A Zentrifugen mit hoher Kapazität.