Drucken

Acetanilid

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

A1007-12KGBL A1007-1KG A1007-50KGBL
SPCMA1007-12KGBLEA 2300 EUR
SPCMA1007-12KGBL SPCMA1007-1KG SPCMA1007-50KGBL
Acetanilid
Acetanilid
Formel: C₈H₉NO
MW: 135.17 g/mol
Siedepunkt: 304
Melting Pt: 115
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 174
MDL Number: MFCD00008674
CAS-Nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR