Drucken

Triammonium citrate

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

A2040-12KGBL A2040-2.5KG A2040-50KGBL
SPCMA2040-12KGBLEA 1600 EUR
SPCMA2040-12KGBL SPCMA2040-2.5KG SPCMA2040-50KGBL
Triammonium citrate
tri-Ammoniumcitrat
Formel: C₆H₁₇N₃O₇
MW: 243.22 g/mol
Melting Pt: 185
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036406
CAS-Nummer: 3458-72-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR