Drucken

Bismut(III)nitrat basisch, Pulver USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

BI150-12KG BI150-2.5KG BI150-50KGBL
SPCMBI150-12KGEA 4730 EUR
SPCMBI150-12KG SPCMBI150-2.5KG SPCMBI150-50KGBL
Bismut(III)nitrat basisch, Pulver USP
Bismut(III)nitrat basisch

Form: Powder

Formel: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
MW: 1461.99 g/mol
Dichte: 4.928 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064844
CAS-Nummer: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
UN: 1477
ADR: 5.1 II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay 79% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR