Drucken
DL-Kampfer (synthetisch) USP
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
CA185-110LBBL CA185-2.5KG CA185-25KGBL
SPCMCA185-110LBBLEA 6830 EUR
SPCMCA185-110LBBL SPCMCA185-2.5KG SPCMCA185-25KGBL
DL-Kampfer (synthetisch) USP
DL-Kampfer
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Siedepunkt: 204
Melting Pt: ∼180 °C
Dichte: 0.992 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 66
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074738
CAS-Nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1 III