Drucken

Kollodium (Nitrocellulose in einer Mischung aus Ethanol und Diethylether), flexibel USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

CO125-4LTGL CO125-100ML CO125-500MLGL
SPCMCO125-4LTGLEA 864 EUR
SPCMCO125-4LTGL SPCMCO125-100ML SPCMCO125-500MLGL
Kollodium (Nitrocellulose in einer Mischung aus Ethanol und Diethylether), flexibel USP
Kollodium (Nitrocellulose in einer Mischung aus Ethanol und Diethylether)
Siedepunkt: ∼34 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 160
Dichte: 0.75 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –19 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081525
CAS-Nummer: 9004-70-0
UN: 2059
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02508

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR