Diisopropanolamin
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
D1324-40LBBL
SPCMD1324-40LBBLEA
2060
EUR
SPCMD1324-40LBBL
Diisopropanolamin
Diisopropanolamin
Diisopropanolamine, also known as 1-amino-2-propanol or isopropanolamine, is an amino alcohol.
Used to achieve buffering, basicity, and alkalinity objectives.
Formel:
C₆H₁₅NO₂ MW: 133.19 g/mol Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004531 CAS-Nummer: 110-97-4 EINECS: 203-820-9 |