Drucken

Diethylentriaminpentaessigsäure

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

D2323-2.5KG D2323-25KGBL
SPCMD2323-2.5KGEA 1810 EUR
SPCMD2323-2.5KG SPCMD2323-25KGBL
Diethylentriaminpentaessigsäure
Diethylentriaminpentaessigsäure
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
MW: 393.35 g/mol
Melting Pt: 220…222 °C
Dichte: 1.558 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004289
CAS-Nummer: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,07202

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR