Drucken

4-Hydroxybenzoesäureethylester NF

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

ET117-12KG ET117-2.5KG ET117-50KGBL
SPCMET117-12KGEA 2510 EUR
SPCMET117-12KG SPCMET117-2.5KG SPCMET117-50KGBL
4-Hydroxybenzoesäureethylester NF
4-Hydroxybenzoesäureethylester
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 297
Melting Pt: 116…118 °C
Dichte: 1.078 g/cm³ (131 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002353
CAS-Nummer: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 13,03869

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR