Drucken

DL-Menthol, Kristalle USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

ME111-10KGBL ME111-180KGBLK ME111-50KGBL ME111-500GM
SPCMME111-10KGBLEA 3730 EUR
SPCMME111-10KGBL SPCMME111-180KGBLK SPCMME111-50KGBL SPCMME111-500GM
DL-Menthol, Kristalle USP
DL-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001484
CAS-Nummer: 89-78-1
EINECS: 201-939-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR