Drucken
L(-)-Prolin USP
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
P1434-1KG P1434-25KGBL P1434-5KG
SPCMP1434-1KGEA 861 EUR
SPCMP1434-1KG SPCMP1434-25KGBL SPCMP1434-5KG
L(-)-Prolin USP
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Siedepunkt: 245
Melting Pt: 220…222 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064318
CAS-Nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871