Drucken

Sodium chloride ≥99%, körnig FCC, nicht iodisiert

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

S1247-500GM S1247-12KG S1247-45KGBL
SPCMS1247-500GMEA 115 EUR
SPCMS1247-500GM SPCMS1247-12KG SPCMS1247-45KGBL
Sodium chloride ≥99%, körnig FCC, nicht iodisiert
Natriumchlorid
Formel: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 801 °C
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99% Min.

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR