Drucken

Tannin USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

T1013-12KG T1013-2.5KG T1013-125GM
SPCMT1013-12KGEA 3030 EUR
SPCMT1013-12KG SPCMT1013-2.5KG SPCMT1013-125GM
Tannin USP
Tannin
Formel: C₇₆H₅₂O₄₆
MW: 1701.2 g/mol
Melting Pt: 218…219 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 199
MDL Number: MFCD00066397
CAS-Nummer: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR