Drucken
Magnesium 99,8, powder
Lieferant: STREM CHEMICALS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
93-1289.0250
STRE93-1289.0250EA 93.8 EUR
STRE93-1289.0250
Magnesium 99,8, powder
Magnesium
Formel: Mg
MW: 24.3 g/mol
Siedepunkt: 1107 °C
Melting Pt: 657 °C
Dichte: 1.74
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,05675