Magnesium 99, chips
Lieferant: STREM CHEMICALS
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
93-1299.0250
STRE93-1299.0250EA
69
EUR
STRE93-1299.0250
Magnesium 99, chips
Magnesium
Formel:
Mg MW: 24.3 g/mol Siedepunkt: 1107 °C Melting Pt: 657 °C Dichte: 1.74 Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS-Nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05675 |