Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol), Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
93440-50G
SUPL93440-50GEA
296
EUR
SUPL93440-50G
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol), Supelco®
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ MW: 121.14 g/mol Siedepunkt: 357 Melting Pt: 169…172 °C Dichte: 1.328 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004679 CAS-Nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |