Drucken
Trypanblau 0,4% in PBS
Lieferant: Thermo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
SV30084.01
SV30084.01EA 37.1 EUR
SV30084.01
Trypanblau 0,4% in PBS
Trypanblau
Trypan Blue solution, 0,4%, is routinely used as a cell stain to assess cell viability using the dye exclusion test.
Formel: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MW: 960.82 g/mol
MDL Number: MFCD00003969
CAS-Nummer: 72-57-1