Drucken
Digitales Thermohygrometer, Testo 625
Lieferant: Testo
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
0563.1625
TEST0563.1625EA 244 EUR
TEST0563.1625
Digitales Thermohygrometer, Testo 625
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Relative Luftfeuchte und Lufttemperatur sind zwei entscheidende Faktoren zur Beurteilung von Raumluftqualität und Behaglichkeit. Wenn Sie also sicherstellen wollen, dass sich Menschen in Innenräumen wohlfühlen oder optimale Bedingungen in Lagerräumen herrschen, ist das kompakte Thermohygrometer testo 625 die optimale Wahl. Um möglichst schnell und einfach präzise Ergebnisse zu erhalten, berechnet das testo 625 nicht nur Taupunkt und Feuchtkugeltemperatur automatisch. Auch der zeitliche und der punktuelle Mittelwert werden sofort angezeigt.
  • Einfache, schnelle und präzise Messung von