Drucken
Ultraflacher, verschleissfreier Magnetrhrer mit 60 (6x10) Rhrstellen, optimiert fr gleichzeitiges Arbeiten mit 60 Reagenzglsern. 1 * 1 ST
Lieferant: 2MAG
Ultraflacher, verschleissfreier Magnetrhrer mit 60 (6x10) Rhrstellen, optimiert fr gleichzeitiges Arbeiten mit 60 Reagenzglsern. 1 * 1 ST