Drucken
Magnetrhrer, ultraflach, kompakt und sehr krftig und mit vollautomatischer Rhrstabberwachung mixWATCH, bis zu 40 Liter Rhrvolum en, auch fr viskose Medien geeignet, sehr krftige Magnetkopplung, daher prdestiniert fr Kraftbertragung ber gr 1 * 1 ST
Lieferant: 2MAG
Magnetrhrer, ultraflach, kompakt und sehr krftig und mit vollautomatischer Rhrstabberwachung mixWATCH, bis zu 40 Liter Rhrvolum en, auch fr viskose Medien geeignet, sehr krftige Magnetkopplung, daher prdestiniert fr Kraftbertragung ber gr 1 * 1 ST