Drucken
Enghalsflaschen mit Gewinde, SYSTEM PLUS® 32
Lieferant: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
6951S2 5076S1 4934S1 5374S1 6952S2 7133S1 7136S1 4931S1 5077S1 5240S1 5243S1 6461S1
215-2949EA 5000 EUR
215-2949 TOUR5076S1 215-2945 215-3259 TOUR6952S2 TOUR7133S1 TOUR7136S1 TOUR4931S1 TOUR5077S1 TOUR5240S1 TOUR5243S1 TOUR6461S1
Enghalsflaschen mit Gewinde, SYSTEM PLUS® 32
Flaschen Metallflaschen
Reines Aluminium.
  • Unzerbrechlich und geruchlos
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Auslaufsicher mit manipulationssicheren Schraubverschlüssen (müssen separat bestellt werden)
  • UN-Zulassung
Zur Lagerung und zum Transport besonders aggressiver Flüssigkeiten.