Drucken
Quarzgutschale fr Arbeiten bis 1050C (Hchstwerte bis 1600C), 3 Rnder/Kanten, eine Seite offen, Rechteckige Bauform, Intranspar ent, Hohe chemische Bestndigkeit und Reinheit. Breite 114mm, Hhe 25mm, Tiefe 67mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts i 1 * 1 ST
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Quarzgutschale fr Arbeiten bis 1050C (Hchstwerte bis 1600C), 3 Rnder/Kanten, eine Seite offen, Rechteckige Bauform, Intranspar ent, Hohe chemische Bestndigkeit und Reinheit. Breite 114mm, Hhe 25mm, Tiefe 67mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts i 1 * 1 ST