Drucken
Verbrennungsschiffchen aus Quarzgut ohne Griff fr Arbeiten bis 1050C (Hchstwerte bis 1600C), Intransparent, Hohe chemische Best ndigkeit und Reinheit. Breite 17mm, Hhe 11mm, Lnge 78mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhngig von der 1 * 1 ST
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Verbrennungsschiffchen aus Quarzgut ohne Griff fr Arbeiten bis 1050C (Hchstwerte bis 1600C), Intransparent, Hohe chemische Best ndigkeit und Reinheit. Breite 17mm, Hhe 11mm, Lnge 78mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhngig von der 1 * 1 ST