Drucken
Verbrennungsschiffchen aus Quarzgut ohne Griff fr Arbeiten bis 1050C (Hchstwerte bis 1600C), Intransparent, Hohe chemische Best ndigkeit und Reinheit. Breite 20mm, Hhe 12mm, Lnge 103mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhngig von de 1 * 1 ST
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Verbrennungsschiffchen aus Quarzgut ohne Griff fr Arbeiten bis 1050C (Hchstwerte bis 1600C), Intransparent, Hohe chemische Best ndigkeit und Reinheit. Breite 20mm, Hhe 12mm, Lnge 103mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhngig von de 1 * 1 ST