Drucken

Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) v/v/v

Lieferant: UPTIMA INTERCHIM
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

UP873357 UP873358
UPTIUP873357EA 0 EUR
UPTIUP873357 UPTIUP873358
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) v/v/v
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133763
CAS-Nummer: 136112-00-0
UN: 2810
ADR: 6.1 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR