Drucken
Brenner, Teclu, mit Absperrhahn
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1240
USBE1240EA 61.4 EUR
USBE1240
Brenner, Teclu, mit Absperrhahn
Heizgeräte Gasbrenner
Brenner für Erdgas, verstellbar. Maximale Temperatur 1620 °C.