Drucken
Double spatula, micro
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
3303
USBE3303EA 4.3 EUR
USBE3303
Double spatula, micro
Spatel
Stainless steel.
  • Rigid
  • One spatula end (width of blade 5 mm)
  • One spoon end (width of spoon 5 mm)