Drucken
Outlet valve
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
69500
USBE69500EA 18.5 EUR
USBE69500
Outlet valve
Ventile Luft-Regelventile
Outlet valve with M10×1 outside thread.
Zertifizierungen: According to DIN EN 417:2012 and CE-0085CQ0255