Drucken
Anti-UHRF1BP1L Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Lieferant: US Biological
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
043590-BIOTIN
USBI043590-BIOTINEA 884 EUR
USBI043590-BIOTIN
Anti-UHRF1BP1L Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Antikörper
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: UHRF1BP1L (UHRF1 binding protein 1-like)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human