Drucken
GC-Säulen, J&W CP-Sil 43 CB
Lieferant: VARIAN
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
CP7745
VARICP7745EA 694 EUR
VARICP7745
GC-Säulen, J&W CP-Sil 43 CB
Chromatographiesäulen
CP-Sil 43 CB trennt aromatische von aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit mäßiger Polarität für eine spezifische Selektivität, die OV-255 entspricht.
  • 25% Cyanopropyl/25% Phenyl/50% Dimethylpolysiloxan-Phase
  • Mittlere Polarität
  • Mit Lösungsmittel spülbar
Agilent JW CP-Sil 43 CB ist eine chemisch gebundene und vernetzte, mäßig polare Säule.