Drucken
Pipettenspitzen, Ovation®
Lieferant: VISTALAB TECHNOLOGIES
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
4060-9026 4060-9024
VIST4060-9026EA 122 EUR
VIST4060-9026 VIST4060-9024
Pipettenspitzen, Ovation®
Pipettenspitzen
Ideal zur Verwendung mit Ovation- und MLA-Pipetten.
  • Hergestellt aus 100% reinem PP
  • Sorgt für eine perfekte Passform
  • Liefert zuverlässige Leistung
  • Autoklavierbar