Ethylendiamin
Lieferant: WAKO
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
169-21443
WAKO169-21443EA
332
EUR
WAKO169-21443
Ethylendiamin
Ethylendiamin
Formel:
C₂H₈N₂ MW: 60.1 g/mol Siedepunkt: 117 Melting Pt: 8.5 Dichte: 0.898 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 34 Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008204 CAS-Nummer: 107-15-3 EINECS: 203-468-6 UN: 1604 ADR: 8 II Merck Index: 13,03829 |