Drucken
Drahtkorb für Laborglaswaren
Lieferant: WDF - Funke GmbH & Co. KG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
520-08-11 520-03-11 520-01-15 520-05-15 520-08-15 520-13-15 520-20-13 520-20-15 520-18-13
216-7236EA 134 EUR
216-7236 216-7242 216-7243 216-7244 216-7245 216-7246 WCDF520-20-13 WCDF520-20-15 WCDF520-18-13
Drahtkorb für Laborglaswaren
Körbe Drahtkörbe
Hergestellt aus Draht.
  • Punktgeschweißtes Gitter 8×8×1 mm
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Diese Drahtkörbe wurden für Laborglaswaren entwickelt.