Auffangkolben (Schlenk), zylindrisch, Kapazitt: 10 ml, Lnge: 120mm, Schliff: NS 14/23, Hahn m. Hohlkken, Bohrung: 2,5mm, aus Boro silikatglas 3.3 1 * 1 ST
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
Auffangkolben (Schlenk), zylindrisch, Kapazitt: 10 ml, Lnge: 120mm, Schliff: NS 14/23, Hahn m. Hohlkken, Bohrung: 2,5mm, aus Boro silikatglas 3.3 1 * 1 ST